Få mere at vide
2-(4-morpholinyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med fugt, aminer, alkoholer og oxidationsmidler. Beskyt mod varme. Fugtfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 162 °C til 163 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.539 |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1210530 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Vis mere |