Få mere at vide
2-(4-Morpholinyl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051519
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051519 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051519 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.110100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(4-Morpholinyl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Morpholineethanol
CAS 622-40-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Morpholineethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
SMIL OCCN1CCOCC1
IUPAC navn 2-morfolin-4-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 131,0946 g/mol