Få mere at vide
2-(4-Morpholinyl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Morpholinyl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholineethanol |
| CAS | 622-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Morpholineethanol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Morpholineethanol, 2-(4-Morpholino)ethyl alcohol, 2-(4-Morpholinyl)-1-ethanol, 2-(4-Morpholinyl)ethanol, 2-Morpholinoethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(2-Hydroxyethyl)morpholine, N-(β-Hydroxyethyl)morpholine, NSC 1946, β-Morpholinoethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2 |
| SMIL | OCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 2-morfolin-4-ylethanol |
| Vis mere |