Få mere at vide
2-(4-(Methylsulfonamido)phenyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-(Methylsulfonamido)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 56205-88-0 |
| Molekylær formel | C9H11NO4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(Methylsulfonylamino)phenylacetic Acid, 4-Methanesulfonamidobenzeneacetic Acid, UK 66544, 4-[(Methylsulfonyl)amino]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-15(13,14)10-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-(methanesulfonamido)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.25 |
| Formel vægt | 229.0409 |