Få mere at vide
2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-(Methylsulfonamido)phenoxy)acetic Acid |
| CAS | 103790-20-1 |
| Molekylær formel | C9H11NO5S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [4-[(Methylsulfonyl)amino]phenoxy]acetic Acid, UK 80725 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-16(13,14)10-7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | O=C(O)COC1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(methanesulfonamido)phenoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.25 |
| Formel vægt | 245.0358 |