Få mere at vide
2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30049924
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049924 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049924 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
CAS 38746-92-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 4-(methylthio)-, 2-(4-Methylsulfanylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMIL CSc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC navn 2-(4-methylsulfanylphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 163.239
Mængde 25 mg
Formel vægt 163.0456 g/mol