Få mere at vide
2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile |
| CAS | 38746-92-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 4-(methylthio)-, 2-(4-Methylsulfanylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(Methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CSc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methylsulfanylphenyl)acetonitrile |
| Vis mere |