Få mere at vide
2-(4-methylpiperazino)benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10689554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10689554 250 mg 250mg
10175682 1 g 1g
10104154 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36004CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 85803-62-9
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.273
MDL nummer MFCD01313808
InChI nøgle GSRYZPWIWYYROI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazino benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-methyl-1-piperazinyl, 4-methylpiperazin-1-ylbenzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl benzaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzaldehyde, 2-4methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl-benzaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2795566
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyd
SMIL CN1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.27
Procent renhed 95%