Få mere at vide
[2-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10619184
Skift visning
Mængde:
1 mg
250 mg
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10619184 1 mg 1g
10567863 250 mg 250mg
10337354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10619184 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36009DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 123987-12-2
Molekylær formel C12H19N2O
Molekylvægt (g/mol) 207.30
MDL nummer MFCD03407383
InChI nøgle TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795567
SMIL C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 mg
IUPAC navn [2-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%