Få mere at vide
2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285704
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285704 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 320423-50-5
Molekylær formel C9H13N3OS
Molekylvægt (g/mol) 211.283
MDL nummer MFCD01568852
InChI nøgle TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.29
Procent renhed 97%