missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(4-Methylphenyl)thio]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Methylphenyl)thio]propanoic Acid |
| CAS | 17431-98-0 |
| Molekylær formel | C10H12O2S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2S/c1-7-3-5-9(6-4-7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(Sc1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-methylphenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.26 |
| Formel vægt | 196.0558 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?