Få mere at vide
2-(4-Methylphenyl)propane-d14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isopropyltoluene-d14 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 148.1974 |