Få mere at vide
2-(4-methylphenyl)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-methylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 4371-50-0 |
| Molekylær formel | C10H14O |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(CO)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methylphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.21 |
| Formel vægt | 150.1045 |