Få mere at vide
2-(4-methylphenyl)oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-methylphenyl)oxirane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 134.0732 |