missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-methylphenyl)oxirane, TRC

Artikelnummer. 30464962
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464962 10 mg
30471232 50 mg
30473109 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM35548810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13107-39-6
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.17
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)oxirane
SMIL Cc1ccc(cc1)C2CO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-methylphenyl)oxirane
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Formel vægt 134.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.