Få mere at vide
2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10463943
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10463943 250 mg 250mg
10003952 1 g 1g
10183314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10463943 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07123CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17228-99-8
Molekylær formel C11H8NO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.25
MDL nummer MFCD01936002
InChI nøgle MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 2794795
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylat
Formel vægt 219.26
Procent renhed 97%