Få mere at vide
2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 2-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre |
| Formel vægt | 219.26 |
| Procent renhed | 97% |