Få mere at vide
2 4'-Methylenbis (phenylisocyanat), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate) |
| CAS | 5873-54-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C15H10N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| SMIL | O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.26 |
| Vis mere |