Få mere at vide
2 4'-Methylenbis (phenylisocyanat), TRC
Artikelnummer. 30475062
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30475062 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30475062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26193550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C15H10N2O2
Mængde 50 mg
Synonym 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMIL O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
IUPAC navn 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 250.26
Formel vægt 250.07
Procent renhed >95