Få mere at vide
2-(((4-Methyl-7-oxyooctyl)oxy)carbonyl)cyclohexancarboxylsyre (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30006316
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30006316 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30006316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3292001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono-(4-methyl-7-oxo octyl)ester
CAS 1588520-62-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H28O5
Mængde 1 mg
Synonym Oxo-MINCH
InChI formel InChI=1S/C17H28O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12,14-15H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CC(CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O)CCC(=O)C
IUPAC navn 2-(4-methyl-7-oxo-octoxy) carbonylcyclohexan-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 312.4
Formel vægt 312.1937
Procent renhed >95%