Få mere at vide
2-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376845
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11376845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10432654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61809DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-60-6
Molekylær formel C10H14O2S
Molekylvægt (g/mol) 198.28
MDL nummer MFCD09702404
InChI nøgle UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
PubChem CID 24229641
SMIL CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-(4-methyl-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyran-4-yl)ethanol
Formel vægt 198.28
Procent renhed 95%