Få mere at vide
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethylacetat, 98+%
Artikelnummer. 11464927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464927 100 g 100g
11444927 5 g 5g
11454927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21867.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-53-1
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.24
MDL nummer MFCD00005338
InChI nøgle CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethylacetat
SMIL CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Tæthed 1.147
Kogepunkt 116 °C til 118 °C (6 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 100 g
Formel vægt 185.24
Procent renhed ≥98%