Få mere at vide
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethylacetat, 98+%
Artikelnummer. 11444927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444927 5 g 5g
11454927 25 g 25g
11464927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21867.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-53-1
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.24
MDL nummer MFCD00005338
InChI nøgle CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethylacetat
SMIL CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Tæthed 1.147
Kogepunkt 116 °C til 118 °C (6 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 5 g
Formel vægt 185.24
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.