missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| CAS | 61338-13-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O2/c1-19-10-11-20(15(12-19)13-6-3-2-4-7-13)16-14(17(21)22)8-5-9-18-16/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?