Få mere at vide
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, Mikromol
Beskrivelse
2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| CAS | 61337-88-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarbonitrile, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarbonitrile, 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)-3-cyanopyridine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4/c1-20-10-11-21(17-15(12-18)8-5-9-19-17)16(13-20)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16H,10-11,13H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C#N |
| Vis mere |