Få mere at vide
[2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| CAS | 57321-32-1 |
| Molekylær formel | C18 H22 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenemethanol, [2-(4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-methanol, [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO |
| IUPAC navn | [2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vægt | 282.1732 |