missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol, TRC

Artikelnummer. 30480460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480460 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56345525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol
CAS 57321-32-1
Molekylær formel C18 H22 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenemethanol, [2-(4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-methanol, [2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3
SMIL CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO
IUPAC navn [2-(4-methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Formel vægt 282.1732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.