Få mere at vide
2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O/c1-19-10-11-20(17-15(13-21)8-5-9-18-17)16(12-19)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16,21H,10-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 283.1685 |