Få mere at vide
2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428682
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31428682 1 g
31428396 5 g
31423422 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31428682 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1100811g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid
CAS 64700-15-8
Molekylær formel C12H10O5
MDL nummer MFCD00010854
Mængde 1 g
SMIL O=C(O)COC1=CC(O2)=C(C=C1)C(C)=CC2=O
Molekylvægt (g/mol) 234.20
Procent renhed 95%