Få mere at vide
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345519
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345519 1 g 1g
11335519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50466.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320423-50-5
Molekylær formel C9H13N3OS
Molekylvægt (g/mol) 211.283
MDL nummer MFCD01568852
InChI nøgle TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMIL CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 211.29
Procent renhed 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.