Få mere at vide
2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143424
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10143424 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10143424 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB02109EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19785-39-8
Molekylær formel C6H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD03011392
InChI nøgle XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
PubChem CID 737184
IUPAC navn 2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitril
SMIL CC1=CSC(CC#N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 138.19
Procent renhed 97%