Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30471080
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471080 5 g
1 options
Artikelnummer. 30471080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2661355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 702-23-8
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 5 g
Synonym 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.