Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30483281
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30483281 10 g
1 options
Artikelnummer. 30483281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26613510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 702-23-8
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 10 g
Synonym 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccc(CCO)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837