Få mere at vide
2-(4-methoxyphenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11382396
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382396 10 g 10g
11392396 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06158.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol anvendes som en intern standard i den fluorholdige bifasiske katalysereaktion. Det anvendes til fremstilling af 4-(2-iodethyl)phenol, ved at tilbagesvale det med 47% hydrogeniodsyre. Det kan anvendes til fremstilling af (2R* ,4R* )-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin og (2R* ,4S* )-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin. Det bruges til fødevarer, parfume og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol anvendes som en intern standard i den fluorholdige bifasiske katalysereaktion. Det anvendes til fremstilling af 4-(2-iodethyl)phenol, ved at tilbagesvale det med 47% hydrogeniodsyre. Det kan anvendes til fremstilling af (2R* ,4R* )-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin og (2R* ,4S* )-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin. Det bruges til fødevarer, parfume og kosmetik.
Opløselighed Opløseligt i DMSO, methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 702-23-8
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002900
InChI nøgle AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)ethanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Smeltepunkt 26°C to 30°C
Kogepunkt 334°C to 336°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 10 g
Beilstein 2043563
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol.
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%