Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride |
| CAS | 4693-91-8 |
| Molekylær formel | C9H9O2Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-Methoxyphenyl)acetyl Chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.61 |
| Formel vægt | 184.03 |