Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30478064
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30478064 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30478064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265795250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone
CAS 24845-40-7
Molekylær formel C15 H14 O2
Mængde 250 mg
Synonym Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)-1-phenylethanon
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.0994