missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30472830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472830 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265465250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid
CAS 956296-81-4
Molekylær formel C14H11NO4
Mængde 250 mg
Synonym 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H11NO4/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10-13(19-12)7-11(15-10)14(16)17/h2-7,15H,1H3,(H,16,17)
SMIL COc1ccc(cc1)c2oc3cc([nH]c3c2)C(=O)O
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 257.24
Formel vægt 257.0688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.