missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 956296-81-4 |
| Molekylær formel | C14H11NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO4/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10-13(19-12)7-11(15-10)14(16)17/h2-7,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | COc1ccc(cc1)c2oc3cc([nH]c3c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vægt | 257.0688 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?