Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 78317-83-6 |
| Molekylær formel | C16H17NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(p-methoxyphenyl)-isoquinoline, 2-(4-Methoxylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO/c1-18-16-8-6-15(7-9-16)17-11-10-13-4-2-3-5-14(13)12-17/h2-9H,10-12H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.31 |
| Formel vægt | 239.131 |