missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic Acid |
| CAS | 13794-15-5 |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, Propionic acid, 2-(p-methoxyphenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid, 2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, Lactisol, NSC 352144 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1ccc(OC(C)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?