missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, TRC

Artikelnummer. 30470434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3296231G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic Acid
CAS 13794-15-5
Molekylær formel C10 H12 O4
Mængde 1 g
Synonym 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, Propionic acid, 2-(p-methoxyphenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid, 2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, Lactisol, NSC 352144
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COc1ccc(OC(C)C(=O)O)cc1
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenoxy)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.