Få mere at vide
2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 50800-92-5 |
| Molekylær formel | C9H13NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Aminoethoxy)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(p-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(OCCN)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vægt | 167.0946 |