Få mere at vide
2-(4-methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10342383
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10342383 1 g 1g
10230323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10342383 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10107DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 98959-77-4
Molekylær formel C9H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 203.666
InChI nøgle YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamin;hydrochlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 203.67