Få mere at vide
2-(4-methoxyphenoxy)ethanaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230323
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10230323
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB10107EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 98959-77-4
Molekylær formel C9H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 203.666
InChI nøgle YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamin;hydrochlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 203.67