missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-(4-Methoxyphenoxy)-4'-nitromethanesulfonanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-(4-Methoxyphenoxy)-4'-nitromethanesulfonanilide |
| CAS | 51765-76-5 |
| Molekylær formel | C14H14N2O6S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O6S/c1-21-11-4-6-12(7-5-11)22-14-9-10(16(17)18)3-8-13(14)15-23(2,19)20/h3-9,15H,1-2H3 |
| SMIL | COC1=CC=C(OC2=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C2)NS(=O)(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | N-(2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.34 |
| Formel vægt | 338.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?