Få mere at vide
2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662623
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662623 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10394652 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09316EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77978-73-5
Molekylær formel C9H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 213.189
MDL nummer MFCD00173859
InChI nøgle WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
PubChem CID 2774998
IUPAC navn 2-(4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 213.19
Procent renhed 97%