missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Methoxybenzylidene)imino-2-deoxy-1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methoxybenzylidene)imino-2-deoxy-1,3,4,6-Tetra-O-acetyl |
| CAS | 7597-81-1 |
| Molekylær formel | C22 H27 N O10 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO10/c1-12(24)29-11-18-20(30-13(2)25)21(31-14(3)26)19(22(33-18)32-15(4)27)23-10-16-6-8-17(28-5)9-7-16/h6-10,18-22H,11H2,1-5H3/b23-10+/t18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(\C=N\[C@H]2[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxy-5-[(E)-(4-methoxyphenyl)methylideneamino]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.45 |
| Formel vægt | 465.1635 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?