missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic Acid |
| CAS | 88920-24-5 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-14-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1ccc(COCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-methoxyphenyl)methoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.19 |
| Formel vægt | 196.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?