missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-(3-piperidin-1-ylpropyl)-1H-benzimidazole-6-carboxamide hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-(3-piperidin-1-ylpropyl)-1H-benzimidazole-6-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 852803-39-5 |
| Molekylær formel | C34 H48 N4 O3 . xHCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-, hydrochloride (1:?) (ACI), 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C34H48N4O3.ClH/c1-25(2)16-22-37(23-17-26(3)4)34(40)28-12-15-30-31(24-28)38(21-9-20-36-18-7-6-8-19-36)33(35-30)32(39)27-10-13-29(41-5)14-11-27;/h10-15,24-26H,6-9,16-23H2,1-5H3;1H |
| SMIL | O=C(N(CCC(C)C)CCC(C)C)C1=CC=C2C(N(C(C(C3=CC=C(C=C3)OC)=O)=N2)CCCN4CCCCC4)=C1.Cl |
| IUPAC navn | N,N-diisopentyl-2-(4-methoxybenzoyl)-3-[3-(1-piperidyl)propyl]benzimidazole-5-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 597.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?