Få mere at vide
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30049795
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049795 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049795 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[(4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
CAS 102804-82-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP), Rabeprazole Sodium Impurity G, Rabeprazole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)
SMIL COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC navn 2-[(4-methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.0936 g/mol