Få mere at vide
2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 73590-60-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-8-17-14(11(2)15(10)21-3)9-22(20)16-18-12-6-4-5-7-13(12)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC navn | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Vis mere |