Få mere at vide
2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| CAS | 4837-74-5 |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc2[nH]cc(CC#N)c12 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.2 |
| Formel vægt | 186.0793 |